2-Chlor-6-fluorphenol 99+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0129-100G PC0129-25G PC0129-5G
APOSPC0129-100GEA 85.4 CHF
APOSPC0129-100G APOSPC0129-25G APOSPC0129-5G
2-Chlor-6-fluorphenol 99+%
2-Chlor-6-fluorphenol
Formel: C₆H₄ClFO
MW: 146.55 g/mol
Siedepunkt: 199
Melting Pt: 62…65 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631574
CAS-Nummer: 2040-90-6
EINECS: 433-890-8
UN: 3261
ADR: 8 II