1-Chlor-3,4-dibrom-5-fluorbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,2-Dibromo-5-chloro-3-fluorobenzene, 5-Chloro-2,3-dibromo-1-fluorobenzene, 5-Chloro-1,2-dibromo-3-fluorobenzene
PC0121-25G PC0121-100G
APOSPC0121-25GEA 90.5 CHF
APOSPC0121-25G APOSPC0121-100G
1-Chlor-3,4-dibrom-5-fluorbenzol 98%
1-Chloro-3,4-dibromo-5-fluorobenzene
Formel: C₆H₂Br₂ClF
MW: 288,34 g/mol
Melting Pt: 37…39 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143441
CAS-Nummer: 208186-78-1