(2-Chlor-6-fluor-3-methylphenyl)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0120-1G PC0120-250MG PC0120-5G
APOSPC0120-1GEA 133 CHF
APOSPC0120-1G APOSPC0120-250MG APOSPC0120-5G
(2-Chlor-6-fluor-3-methylphenyl)essigsäure
(2-Chlor-6-fluor-3-methylphenyl)essigsäure
Formel: C₉H₈ClFO₂
MW: 202,61 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631365
CAS-Nummer: 261762-92-9