2-Quinolin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(Quinolin-2-yl)-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanol
PC0110-10G
PC0110-5G
PC0110-1G
APOSPC0110-10GEA
727
CHF
APOSPC0110-10G
APOSPC0110-5G
APOSPC0110-1G
2-Quinolin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
2-Quinolin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol
Formel:
C₁₈H₁₄F₃NO MW: 317,31 g/mol Melting Pt: 171…173 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03424493 CAS-Nummer: 496947-30-9 |