6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)methanol
PC0109-1G
PC0109-5G
PC0109-25G
APOSPC0109-1GEA
34.8
CHF
APOSPC0109-1G
APOSPC0109-5G
APOSPC0109-25G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl alcohol
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl alcohol
Formel:
C₈H₈ClFO MW: 174,6 g/mol Melting Pt: 68…70 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631372 CAS-Nummer: 261762-84-9 |