6-Chlor-2-fluor-3-toluoylchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoylchloride, 6-Chloro-2-fluoro-3-toluoyl chloride, 6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzene-1-carbonyl chloride
PC0103-1G
PC0103-5G
PC0103-25G
APOSPC0103-1GEA
38.3
CHF
APOSPC0103-1G
APOSPC0103-5G
APOSPC0103-25G
6-Chlor-2-fluor-3-toluoylchlorid 95%
6-Chlor-2-fluor-3-toluoylchlorid
Formel:
C₈H₅Cl₂FO MW: 207,03 g/mol Siedepunkt: 110 °C/1mmHg Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631361 CAS-Nummer: 261762-81-6 UN: 3265 ADR: 8,III |