2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzene-1-carbonyl chloride, 2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzoylchloride, 2-Chloro-6-fluoro-3-toluoyl chloride
PC0100-1G
PC0100-25G
PC0100-5G
APOSPC0100-1GEA
48.8
CHF
APOSPC0100-1G
APOSPC0100-25G
APOSPC0100-5G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzoyl chloride
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzoyl chloride
Formel:
C₈H₅Cl₂FO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631371 CAS-Nummer: 261762-82-7 UN: 3265 ADR: 8,II |