6-Chlor-2-fluor-m-toluylsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoic acid
PC0099-25G PC0099-5G PC0099-100G
APOSPC0099-25GEA 502 CHF
APOSPC0099-25G APOSPC0099-5G APOSPC0099-100G
6-Chlor-2-fluor-m-toluylsäure 98%
6-Chlor-2-fluor-m-toluylsäure
Formel: C₈H₆ClFO₂
MW: 188,59 g/mol
Melting Pt: 135…136 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631369
CAS-Nummer: 32890-90-7