2-Chlor-6-fluor-3-methylbenzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Chloro-6-fluoro-3-tolylaldehyde, 2-Chloro-6-fluoro-m-tolylaldehyde, 2-Chloro-6-fluoro-m-tolualdehyde, 2-Chloro-6-fluoro-3-tolualdehyde
PC0093-25G
PC0093-5G
PC0093-1G
APOSPC0093-25GEA
244
CHF
APOSPC0093-25G
APOSPC0093-5G
APOSPC0093-1G
2-Chlor-6-fluor-3-methylbenzaldehyd 95%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formel:
C₈H₆ClFO MW: 172,59 g/mol Melting Pt: 26…33 °C Flash-Pt: 110 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631360 CAS-Nummer: 104451-99-2 |