2-Chlor-6-fluor-3-methylanisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0090-10G PC0090-5G PC0090-1G
APOSPC0090-10GEA 227 CHF
APOSPC0090-10G APOSPC0090-5G APOSPC0090-1G
2-Chlor-6-fluor-3-methylanisol 98%
2-Chlor-6-fluor-3-methylanisol
Formel: C₈H₈ClFO
MW: 174,60 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631367
CAS-Nummer: 261762-79-2