2'-Chlor-6'-fluor-3'-methylacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenyl)ethanone
PC0085-25G PC0085-5G PC0085-100G
APOSPC0085-25GEA 201 CHF
APOSPC0085-25G APOSPC0085-5G APOSPC0085-100G
2'-Chlor-6'-fluor-3'-methylacetophenon
2'-Chlor-6'-fluor-3'-methylacetophenon
Formel: C₉H₈ClFO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631368
CAS-Nummer: 261762-63-4