2-Fluorphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Dihydroxy(2-fluorophenyl)borane, 2-Fluorobenzeneboronic acid, (2-Fluorophenyl)metaboric acid, (2-Fluorophenyl)boronic acid
PC0073-100G
PC0073-25G
PC0073-500G
APOSPC0073-100GEA
142
CHF
APOSPC0073-100G
APOSPC0073-25G
APOSPC0073-500G
2-Fluorphenylboronsäure 97%
2-Fluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₆BFO₂ MW: 139.92 g/mol Melting Pt: 101…118 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00674013 CAS-Nummer: 1993-03-9 |