5-Chlor-2-fluorbenzylamin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC0068-250MG
PC0068-5G
PC0068-1G
APOSPC0068-250MGEA
26.2
CHF
APOSPC0068-250MG
APOSPC0068-5G
APOSPC0068-1G
5-Chlor-2-fluorbenzylamin
5-Chlor-2-fluorbenzylamin
Formel:
C₇H₇ClFN MW: 159,59 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631440 CAS-Nummer: 261723-26-6 UN: 2735 ADR: 8,II |