3-Chlor-2-fluorbenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
(3-Chloro-2-fluorophenyl)methanamine
PC0064-10G
PC0064-25G
PC0064-5G
APOSPC0064-10GEA
80.1
CHF
APOSPC0064-10G
APOSPC0064-25G
APOSPC0064-5G
3-Chlor-2-fluorbenzylamin 98%
3-Chlor-2-fluorbenzylamin
Formel:
C₇H₇ClFN Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631391 CAS-Nummer: 72235-55-3 UN: 2735 ADR: 8,II |