5-Chlor-2-fluorbenzylalkohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0063-1G PC0063-5G
APOSPC0063-1GEA 41.8 CHF
APOSPC0063-1G APOSPC0063-5G
5-Chlor-2-fluorbenzylalkohol 97%
5-Chlor-2-fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆ClFO
MW: 160,58 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631436
CAS-Nummer: 188723-58-2