3-Chlor-4-fluorbenzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Chloro-4-fluorobenzyl Alcohol, (3-Chloro-4-fluorophenyl)methanol
PC0061-1G PC0061-25G
APOSPC0061-1GEA 26.2 CHF
APOSPC0061-1G APOSPC0061-25G
3-Chlor-4-fluorbenzylalkohol
3-Chlor-4-fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆ClFO
MW: 160,58 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631550
CAS-Nummer: 161446-90-8