2-Chlor-5-fluorbenzylalkohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0057-1G PC0057-5G PC0057-25G
APOSPC0057-1GEA 26.2 CHF
APOSPC0057-1G APOSPC0057-5G APOSPC0057-25G
2-Chlor-5-fluorbenzylalkohol 97%
2-Chlor-5-fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆ClFO
Melting Pt: 68…72 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631418
CAS-Nummer: 261762-59-8