2-Chlor-4-fluorbenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0048-25G PC0048-5G PC0048-100G
APOSPC0048-25GEA 81.9 CHF
APOSPC0048-25G APOSPC0048-5G APOSPC0048-100G
2-Chlor-4-fluorbenzylalkohol 98%
2-Chlor-4-fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆ClFO
MW: 160.58 g/mol
Melting Pt: 44…46 °C
Flash-Pt: 110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236024
CAS-Nummer: 208186-84-9