3-(3-Fluor-4-methoxybenzoyl)propionsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0039-10G
PC0039-1G
PC0039-5G
APOSPC0039-10GEA
76.6
CHF
APOSPC0039-10G
APOSPC0039-1G
APOSPC0039-5G
3-(3-Fluor-4-methoxybenzoyl)propionsäure 97%
3-(3-Fluor-4-methoxybenzoyl)propionsäure
Formel:
C₁₁H₁₁FO₄ MW: 226,20 g/mol Melting Pt: 169…173 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00020538 CAS-Nummer: 347-63-7 |