2-Brom-4,6-difluoranisol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0038-100G PC0038-25G PC0038-500G
APOSPC0038-100GEA 140 CHF
APOSPC0038-100G APOSPC0038-25G APOSPC0038-500G
2-Brom-4,6-difluoranisol 99%
2-Brom-4,6-difluoranisol
Formel: C₇H₅BrF₂O
Flash-Pt: 98 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070754
CAS-Nummer: 202865-59-6