2-Chlor-6-fluoranisol 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0024-1G PC0024-25G PC0024-5G
APOSPC0024-1GEA 26.2 CHF
APOSPC0024-1G APOSPC0024-25G APOSPC0024-5G
2-Chlor-6-fluoranisol 97+%
2-Chlor-6-fluoranisol
Formel: C₇H₆ClFO
MW: 160,58 g/mol
Flash-Pt: 69 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631573
CAS-Nummer: 53145-38-3