(2-Chlor-3,6-difluorphenyl)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0017-1G
PC0017-5G
PC0017-100MG
APOSPC0017-1GEA
140
CHF
APOSPC0017-1G
APOSPC0017-5G
APOSPC0017-100MG
(2-Chlor-3,6-difluorphenyl)essigsäure
(2-Chlor-3,6-difluorphenyl)essigsäure
Formel:
C₈H₅ClF₂O₂ Melting Pt: 136…139 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631448 CAS-Nummer: 261762-52-1 |