3-Chlor-2,6-difluorphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC0015-25G
PC0015-5G
PC0015-100G
APOSPC0015-25GEA
428
CHF
APOSPC0015-25G
APOSPC0015-5G
APOSPC0015-100G
3-Chlor-2,6-difluorphenol 98%
3-Chlor-2,6-difluorphenol
Formel:
C₆H₃ClF₂O Siedepunkt: 195 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631330 CAS-Nummer: 261762-51-0 UN: 3261 ADR: 8,III |