2-Chlor-3,6-difluorphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Choro-3,6-difluorophenol
PC0012-25G PC0012-5G PC0012-250MG PC0012-1G
APOSPC0012-25GEA 702 CHF
APOSPC0012-25G APOSPC0012-5G APOSPC0012-250MG APOSPC0012-1G
2-Chlor-3,6-difluorphenol 97%
2-Chlor-3,6-difluorphenol
Formel: C₆H₃ClF₂O
MW: 164,54 g/mol
Melting Pt: 52…56 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631450
CAS-Nummer: 261762-50-9