α-Brom-3-chlor-2,6-difluortoluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Chloro-2,6-difluorobenzylbromide, 3-Chloro-2,6-difluorobenzyl bromide
PC0009-10G PC0009-5G PC0009-1G
APOSPC0009-10GEA 0 CHF
APOSPC0009-10G APOSPC0009-5G APOSPC0009-1G
α-Brom-3-chlor-2,6-difluortoluol 97%
α-Brom-3-chlor-2,6-difluortoluol
Formel: C₇H₄BrClF₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631326
CAS-Nummer: 261762-47-4
UN: 3265
ADR: 8,II