ω-Chlor-2,4-difluoracetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone, α-Chloro-2,4-difluoroacetophenone, 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone
PC0002-100G PC0002-25G PC0002-5G
APOSPC0002-100GEA 94 CHF
APOSPC0002-100G APOSPC0002-25G APOSPC0002-5G
ω-Chlor-2,4-difluoracetophenon 98%
ω-Chlor-2,4-difluoracetophenon
Formel: C₈H₅ClF₂O
Melting Pt: 44…48 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013252
CAS-Nummer: 51336-94-8
UN: 3261
ADR: 8,II