2-Toluolthiol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Thiocresol, 1-Mercapto-2-methylbenzene, o-Toluenethiol, 2-Methylbenzene-1-thiol, 2-Methylbenzenethiol, o-Thiocresol, 2-Methylthiophenol
OR9990-10G
OR9990-25G
OR9990-100G
APOSOR9990-10GEA
0
CHF
APOSOR9990-10G
APOSOR9990-25G
APOSOR9990-100G
2-Toluolthiol 98%
2-Toluolthiol
Formel:
C₇H₈S MW: 124,21 g/mol Siedepunkt: 195 °C Melting Pt: 44540 °C Dichte: 1.054 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004838 CAS-Nummer: 137-06-4 EINECS: 205-276-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |