2-Chlor-5-nitrophenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9957-100G
APOSOR9957-100GEA
142
CHF
APOSOR9957-100G
2-Chlor-5-nitrophenol 97%
2-Chlor-5-nitrophenol
Formel:
C₆H₄ClNO₃ MW: 173,56 g/mol Melting Pt: 112…119 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01571825 CAS-Nummer: 619-10-3 EINECS: 210-579-3 |