3-Nitro-L-tyrosin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR9954-25GEA 94.3 CHF
APOSOR9954-25G
3-Nitro-L-tyrosin 98%
3-Nitro-L-tyrosin
Formel: C₉H₁₀N₂O₅
MW: 226,3 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007123
CAS-Nummer: 621-44-3