2-tert-Butyl-4-ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9935-1G OR9935-5G OR9935-25G
APOSOR9935-1GEA 0 CHF
APOSOR9935-1G APOSOR9935-5G APOSOR9935-25G
2-tert-Butyl-4-ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate 98%
2-tert-Butyl-4-ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
Formel: C₁₄H₂₁NO₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179394
CAS-Nummer: 86770-31-2