p-Toluolsulfonylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Toluene-4-sulphonyl chloride, Tosyl chloride, 4-Toluenesulphonyl chloride, Toluene-p-sulphonyl chloride
OR9931-100G OR9931-1KG
APOSOR9931-100GEA 26.2 CHF
APOSOR9931-100G APOSOR9931-1KG
p-Toluolsulfonylchlorid 97%
p-Toluolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₇ClO₂S
Siedepunkt: 146 °C/15mmHg
Melting Pt: 67…70 °C
Dichte: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 128 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007450
CAS-Nummer: 98-59-9
EINECS: 202-684-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable