Cumarin-3-carbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
OR9923-25G OR9923-5G OR9923-100G OR9923-500G
APOSOR9923-25GEA 87 CHF
APOSOR9923-25G APOSOR9923-5G APOSOR9923-100G APOSOR9923-500G
Cumarin-3-carbonsäure 97%
Cumarin-3-carbonsäure
Formel: C₁₀H₆O₄
MW: 190.16 g/mol
Melting Pt: 189…192 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006852
CAS-Nummer: 531-81-7
EINECS: 208-518-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III