3-Amino-5-brom-1H-indazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Bromo-1H-indazol-3-amine
OR9914-1G OR9914-5G OR9914-25G
APOSOR9914-1GEA 26.2 CHF
APOSOR9914-1G APOSOR9914-5G APOSOR9914-25G
3-Amino-5-brom-1H-indazol 95%
3-Amino-5-bromo-1H-indazole
Formel: C₇H₆BrN₃
MW: 212,05 g/mol
Melting Pt: 171…175 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03426696
CAS-Nummer: 61272-71-7