3-Amino-6-brom-1H-indazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Bromo-1H-indazol-3-amine
OR9913-1G OR9913-5G OR9913-25G
APOSOR9913-1GEA 26.2 CHF
APOSOR9913-1G APOSOR9913-5G APOSOR9913-25G
3-Amino-6-brom-1H-indazol 95%
3-Amino-6-bromo-1H-indazole
Formel: C₇H₆BrN₃
MW: 212,05 g/mol
Melting Pt: 237…240 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05665872
CAS-Nummer: 404827-77-6