2-Brom-4'-(methylthio)acetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR9903-1G
OR9903-5G
APOSOR9903-1GEA
78.4
CHF
APOSOR9903-1G
APOSOR9903-5G
2-Brom-4'-(methylthio)acetophenon
2-Brom-4'-(methylthio)acetophenon
Formel:
C₉H₉BrOS Melting Pt: 50…52 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094708 CAS-Nummer: 42445-46-5 UN: 3261 ADR: 8,III |