N'-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboximidamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Imidazo[1,2-a]pyridine-6-amidoxime
OR9886-1G OR9886-5G
APOSOR9886-1GEA 105 CHF
APOSOR9886-1G APOSOR9886-5G
N'-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboximidamide 95%
N'-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboximidamide
Formel: C₈H₈N₄O
Melting Pt: 191…193 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07366550
CAS-Nummer: 885950-24-3