2-Amino-5-chlorphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Chloro-2-hydroxyaniline
OR9877-100G OR9877-25G OR9877-5G
APOSOR9877-100GEA 151 CHF
APOSOR9877-100G APOSOR9877-25G APOSOR9877-5G
2-Amino-5-chlorphenol 97%
2-Amino-5-chlorphenol
Formel: C₆H₆ClNO
Melting Pt: 145…155 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093863
CAS-Nummer: 28443-50-7
EINECS: 249-020-3