2-(Phenylsulfonyl)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9876-250G OR9876-25G OR9876-100G
APOSOR9876-250GEA 136 CHF
APOSOR9876-250G APOSOR9876-25G APOSOR9876-100G
2-(Phenylsulfonyl)anilin
2-(Phenylsulfonyl)anilin
Formel: C₁₂H₁₁NO₂S
Melting Pt: 118…122 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007706
CAS-Nummer: 4273-98-7
EINECS: 224-271-1