4-Phenylbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9875-100G OR9875-25G OR9875-500G
APOSOR9875-100GEA 52.2 CHF
APOSOR9875-100G APOSOR9875-25G APOSOR9875-500G
4-Phenylbenzaldehyd 98%
4-Phenylbenzaldehyd
Formel: C₁₃H₁₀O
Siedepunkt: 184 °C/11mmHg
Melting Pt: 57…59 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006947
CAS-Nummer: 3218-36-8
EINECS: 221-742-3