1,3,5-Trichlorbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9872-100G OR9872-1KG OR9872-500G
APOSOR9872-100GEA 24.5 CHF
APOSOR9872-100G APOSOR9872-1KG APOSOR9872-500G
1,3,5-Trichlorbenzol
1,3,5-Trichlorobenzene
Formel: C₆H₃Cl₃
MW: 181,45 g/mol
Siedepunkt: 208 °C
Melting Pt: 56…65 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000585
CAS-Nummer: 108-70-3
EINECS: 203-608-6
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III