3-Hydrazinobenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9870-10G
OR9870-25G
OR9870-50G
APOSOR9870-10GEA
69.6
CHF
APOSOR9870-10G
APOSOR9870-25G
APOSOR9870-50G
3-Hydrazinobenzoesäure
3-Hydrazinobenzoic acid
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Melting Pt: 191…194 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00191447 CAS-Nummer: 38235-71-1 |