4-Amino-1-Boc-piperidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9845-100G OR9845-25G OR9845-5G
APOSOR9845-100GEA 87 CHF
APOSOR9845-100G APOSOR9845-25G APOSOR9845-5G
4-Amino-1-Boc-piperidin 97%
4-Amino-1-Boc-piperidin
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Siedepunkt: 80 °C/0.037mmHg
Melting Pt: 44…48 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01076201
CAS-Nummer: 87120-72-7
UN: 3259
ADR: 8,III