2-(tert-Butyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(tert-Butyl)-7-azaindole
OR9836-10G
OR9836-1G
OR9836-5G
APOSOR9836-10GEA
690
CHF
APOSOR9836-10G
APOSOR9836-1G
APOSOR9836-5G
2-(tert-Butyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95+%
2-(tert-Butyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel:
C₁₁H₁₄N₂ MW: 174,25 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02083381 CAS-Nummer: 86847-74-7 |