4-Hydroxy-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9823-1G OR9823-250MG
APOSOR9823-1GEA 254 CHF
APOSOR9823-1G APOSOR9823-250MG
4-Hydroxy-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
4-Hydroxy-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Formel: C₁₁H₈N₂O₃
MW: 216,2 g/mol
Melting Pt: 269…272 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01411768
CAS-Nummer: 56406-26-9