4-Chloranilin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9806-1KG OR9806-250G OR9806-5KG
APOSOR9806-1KGEA 201 CHF
APOSOR9806-1KG APOSOR9806-250G APOSOR9806-5KG
4-Chloranilin
4-Chloranilin
Formel: C₆H₆ClN
Siedepunkt: 232 °C
Melting Pt: 67…72 °C
Dichte: 1.14 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 120 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007835
CAS-Nummer: 106-47-8
EINECS: 203-401-0
UN: 2018
ADR: 6.1,II