Ethyl-2-[(aminocarbonyl)amino]acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9785-1G OR9785-5G
APOSOR9785-1GEA 166 CHF
APOSOR9785-1G APOSOR9785-5G
Ethyl-2-[(aminocarbonyl)amino]acetate
Ethyl-2-[(aminocarbonyl)amino]acetate
Formel: C₅H₁₀N₂O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00025456
CAS-Nummer: 6293-20-5