1-(4-Nitrophenyl)-1,2-propandione 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9779-1G
OR9779-250MG
APOSOR9779-1GEA
68
CHF
APOSOR9779-1G
APOSOR9779-250MG
1-(4-Nitrophenyl)-1,2-propandione 95+%
1-(4-Nitrophenyl)-1,2-propandione
Formel:
C₉H₇NO₄ MW: 193,16 g/mol Melting Pt: 86…88 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01882876 CAS-Nummer: 6159-25-7 |