Ethyl-7-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9777-250MG
OR9777-50MG
APOSOR9777-250MGEA
223
CHF
APOSOR9777-250MG
APOSOR9777-50MG
Ethyl-7-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Ethyl-7-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Formel:
C₁₇H₁₆N₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
137997-34-3 |