3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR9756-10G OR9756-1G OR9756-5G
APOSOR9756-10GEA 1250 CHF
APOSOR9756-10G APOSOR9756-1G APOSOR9756-5G
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Formel: C₁₂H₁₁ClN₂O
Melting Pt: 57,5…58.5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03421620
CAS-Nummer: 61226-20-8