1,3-Dichlor-2-nitrobenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9743-100G OR9743-250G OR9743-25G
APOSOR9743-100GEA 136 CHF
APOSOR9743-100G APOSOR9743-250G APOSOR9743-25G
1,3-Dichlor-2-nitrobenzol
1,3-Dichlor-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
Siedepunkt: 130 °C/8mmHg
Melting Pt: 65…70 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00456795
CAS-Nummer: 601-88-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III